Learn More
Sal trisódica dihidrato de uridina-5'-trifosfato (> 90%), CTR
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Uridine-5'-triphosphate Trisodium Salt Dihydrate |
| CAS | 116295-90-0 |
| Fórmula molecular | C9 H12 N2 Na3 O15 P3 . 2(H2 O) |
| Cantidad | 1 g |
| Sinónimo | Uridine 5'-(tetrahydrogen triphosphate) sodium salt hydrate (1:3:2), Uridine 5'-(tetrahydrogen triphosphate) trisodium salt dihydrate (9CI), UTP trisodium dihydrate |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C9H15N2O15P3.3Na.2H2O/c12-5-1-2-11(9(15)10-5)8-7(14)6(13)4(24-8)3-23-28(19,20)26-29(21,22)25-27(16,17)18;;;;;/h1-2,4,6-8,13-14H,3H2,(H,19,20)(H,21,22)(H,10,12,15)(H2,16,17,18);;;;2*1H2/q;3*+1;;/p-3/t4-,6-,7-,8-;;;;;/m1...../s1 |
| SMILES | O.O.[Na+].[Na+].[Na+].O[C@H]1[C@@H](O)[C@@H](O[C@@H]1COP(=O)(O)OP(=O)([O-])OP(=O)([O-])[O-])N2C=CC(=NC2=O)O |
| Nombre IUPAC | fosfato trisódico; (2R,3S,4R,5R)-3,4-dihidroxi-5-(4-hidroxi-2-oxo-pirimidin-1-il)tetrahidrofuran-2-il]metoxi-hidroxi-fosforil]oxi-óxido-fosforil];dihidrato |
| Peso molecular (g/mol) | 586.12 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 585.9355 |