Learn More
Thermo Scientific Chemicals Sal trisódica de uridina-5'-trifosfato, 98+%
Código de producto. 15495669
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
250 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
250 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
15495669 100 mg 100 miligramos
15405679 250 mg 250 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15495669 Proveedor Thermo Scientific Chemicals N.º de proveedor J63427.MC
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 19817-92-6 | C9H12N2Na3O15P3 | 550.09 g/mol
Uridine-5'-triphosphate trisodium salt, is used as an energy-rich precursor in the enzymatic biosynthesis of RNA, a potent vasodilator, and induces contractile responses in some tissues. Uridine-5?-triphosphate, Trisodium Salt is an activator of P2Y. UTP has been used to study its vasodilatory effects on the skeletal muscle cells of diabetic patients1. UTP has also been used as a purinergic agonist to study ion transport functions of P2Y2 receptors on rat basolateral membranes
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
La sal trisódica de uridina-5′-trifosfato se utiliza como un precursor rico en energía en la biosíntesis enzimática del ARN, un potente vasodilatador, e induce respuestas contráctiles en algunos tejidos. La sal trisódica de uridina-5′-trifosfato es un activador de P2Y. La UTP se ha utilizado para estudiar los efectos vasodilatadores que tiene en las células del músculo esquelético de pacientes con diabetes tipo 1. La UTP también se ha utilizado como agonista purinérgico para estudiar las funciones de transporte de iones de los receptores P2Y2 en membranas basolaterales de ratas.
Solubilidad
Soluble en agua (50 mg/ml).
Notas
Almacenar en un lugar fresco. Mantener el recipiente bien cerrado en un lugar seco y bien ventilado. Mantener alejado de los agentes oxidantes fuertes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 19817-92-6
Fórmula molecular C9H12N2Na3O15P3
Peso molecular (g/mol) 550.09
Número MDL MFCD11045990
Clave InChI MMJGIWFJVDOPJF-ZKGVITBDNA-K
Sinónimo uridine-5'-triphosphate trisodium salt dihydrate, uridine 5'-triphosphate trisodium salt dihydrate, trisodium uridine 5'-triphosphate dihydrate, 550.0866 anhydrous, c9h12n2na3o15p3.xh2o, uridine 5'-tetrahydrogen triphosphate , sodium salt, hydrate 1:3:2, trisodium dihydrate utp trianion, sodium 5'-o-hydroxyphosphinato oxy phosphinato oxy phosphinato uridine hydrate 3:1:2, trisodium, 2r,3s,4r,5r-5-2,4-dioxopyrimidin-1-yl-3,4-dihydroxyoxolan-2-yl methoxy-oxidophosphoryl oxy-oxidophosphoryl hydrogen phosphate, dihydrate, uridine 5'-triphosphate, trisodium salt, hydrate
PubChem CID 131675549
Nombre IUPAC Trisodio;(2R,3R,4S,5R)-2-(2,4-dioxopirimidin-1-il)-5--[[hidroxi-[hidroxi(fosfonooxi)fosforil]oxifosforil]oximetil]oxolano-3,4-diolato
SMILES [Na+].[Na+].[Na+].O[C@H]1[C@@H](O)[C@@H](O[C@@H]1COP([O-])(=O)OP([O-])(=O)OP(O)([O-])=O)N1C=CC(=O)NC1=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Uridine-5'-triphosphate trisodium salt
Color Blanco
Cantidad 100 mg
Beilstein 3585234
Información de solubilidad Soluble in water (50mg/ml).
Formula Weight (peso de la fórmula) 550.09
Porcentaje de pureza ≥98%
Forma física Polvo