Learn More
Thermo Scientific Chemicals Sal trisódica de uridina-5'-trifosfato, 98+%
Descripción
Uridine-5'-triphosphate trisodium salt, is used as an energy-rich precursor in the enzymatic biosynthesis of RNA, a potent vasodilator, and induces contractile responses in some tissues. Uridine-5?-triphosphate, Trisodium Salt is an activator of P2Y. UTP has been used to study its vasodilatory effects on the skeletal muscle cells of diabetic patients1. UTP has also been used as a purinergic agonist to study ion transport functions of P2Y2 receptors on rat basolateral membranes
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
La sal trisódica de uridina-5′-trifosfato se utiliza como un precursor rico en energía en la biosíntesis enzimática del ARN, un potente vasodilatador, e induce respuestas contráctiles en algunos tejidos. La sal trisódica de uridina-5′-trifosfato es un activador de P2Y. La UTP se ha utilizado para estudiar los efectos vasodilatadores que tiene en las células del músculo esquelético de pacientes con diabetes tipo 1. La UTP también se ha utilizado como agonista purinérgico para estudiar las funciones de transporte de iones de los receptores P2Y2 en membranas basolaterales de ratas.
Solubilidad
Soluble en agua (50 mg/ml).
Notas
Almacenar en un lugar fresco. Mantener el recipiente bien cerrado en un lugar seco y bien ventilado. Mantener alejado de los agentes oxidantes fuertes.
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Uridine-5'-triphosphate trisodium salt |
| Color | Blanco |
| Cantidad | 250 mg |
| Beilstein | 3585234 |
| Información de solubilidad | Soluble in water (50mg/ml). |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 550.09 |
| Porcentaje de pureza | ≥98% |
| Forma física | Polvo |