Learn More
Sal trisódica de uridina-5'-trifosfato, ≥ 97 %, para análisis de HPLC, MP Biomedicals™
Tienda MP Biomedicals ProductosEspecificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Uridine-5'-Triphosphate trisodium salt |
| Cantidad | 1 g |
| Intervalo de porcentaje de ensayo | ≥ 97% |
| Nombre IUPAC | Trisodio;(2R,3R,4S,5R)-2-(2,4-dioxopirimidin-1-il)-5--[[hidroxi-[hidroxi(fosfonooxi)fosforil]oxifosforil]oximetil]oxolano-3,4-diolato |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 550.09 |