Learn More
Uridina 5'-trifosfato hidrato trisódico, TRC
Código de producto. 30453013
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
Tamaño de la unidad:
250 miligramos
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30453013 250 mg 250 miligramos
1 options
Código de producto. 30453013 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCU830025250MG
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 22-04-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Uridine 5'-Triphosphate Trisodium Salt Hydrate
CAS 19817-92-6
Fórmula molecular C9H12N2Na3O15P3•xH2O
Cantidad 250 mg
Sinónimo Uridine 5'-(Tetrahydrogen Triphosphate) Trisodium Hydrate, NSC 20260 Hydrate, Trisodium UTP Hydrate, UTP Trisodium Hydrate, Utipina Hydrate
SMILES O[C@@H]1[C@H](O)[C@@H](COP(OP(OP(O)(O[Na])=O)(O[Na])=O)(O[Na])=O)O[C@H]1N(C=C2)C(NC2=O)=O
Peso molecular (g/mol) 550.09