Learn More
Sal TRIS de uridina 5'-trifosfato, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Uridine 5'-Triphosphate TRIS Salt |
| CAS | 108321-53-5 |
| Fórmula molecular | C9H15N2O15P3 • x( C4H11NO3) |
| Cantidad | 10 mg |
| Sinónimo | Uridine 5’-Triphosphate Tris Salt |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C9H15N2O15P3.C4H11NO3/c12-5-1-2-11(9(15)10-5)8-7(14)6(13)4(24-8)3-23-28(19,20)26-29(21,22)25-27(16,17)18;5-4(1-6,2-7)3-8/h1-2,4,6-8,13-14H,3H2,(H,19,20)(H,21,22)(H,10,12,15)(H2,16,17,18);6-8H,1-3,5H2/t4-,6-,7-,8-;/m1./s1 |
| SMILES | O[C@H]1[C@@H](O)[C@H](N2C(NC(C=C2)=O)=O)O[C@@H]1COP(OP(OP(O)(O)=O)(O)=O)(O)=O.OCC(CO)(N)CO |
| Nombre IUPAC | 2-amino-2-(hidroximetil)propano-1,3-diol ((2R,3S,4R,5R)-5-(2,4-dioxo-3,4-dihidropirimidin-1(2H)-il)-3,4-dihidroxitetrahidrofuran-2-il)metil trifosfato |