Learn More
Sal de uridina 5′-monofosfomorfolidato 4-morfolina-N,N′-diciclohexilcarboxamidina, TRC
Código de producto. 30457222
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
500 mg
Tamaño de la unidad:
500 miligramos
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30457222 500 mg 500 miligramos
1 options
Código de producto. 30457222 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCU830015500MG
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 26-04-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Uridine 5'-Monophosphomorpholidate 4-Morpholine-N,N'-dicyclohexylcarboxamidine Salt
CAS 24558-91-6
Fórmula molecular C13H20N3O9P . (C17H31N3O)
Cantidad 500 mg
Sinónimo Uridine','5'-(hydrogen 4-morpholinylphosphonate)','compd. with N,N'-dicyclohexyl-4-morpholinecarboximidamide (1:1) (9CI','ACI), 4-Morpholinecarboxamidine','N,N'-dicyclohexyl-','compd. with uridine 5'-(hydrogen morpholinophosphonate) (1:1) (8CI), 4-Morpholinecarboximidamide','N,N'-dicyclohexyl-','compd. with uridine 5'-(hydrogen 4-morpholinylphosphonate) (1:1) (9CI), Phosphonic acid','morpholino-','5'-monoester with uridine','compd. with N,N'-dicyclohexyl-4-morpholinecarboxamidine (1:1) (8CI), Uridine','5'-(hydrogen morpholinophosphonate)','compd. with N,N'-dicyclohexyl-4-morpholinecarboxamidine (1:1) (8CI), Uridine','5'-(morpholinophosphonate)','compd. with N,N-dicyclohexyl-4-morpholinecarboxamidine (6CI), Uridine 5'-monophosphomorpholidate 4-morpholine-N,N'-dicyclohexylcarboxamidine salt, Uridine 5'-(hydrogen morpholinophosphonate) 4-morpholine-N,N'-dicyclohexylcarboxamidine salt, UMP-morpholidate 4-morpholine-N,N'-dicyclohexylcarboxamidine salt, Uridine 5'-phosphoromorpholidate N,N'-dicyclohexyl-4-morpholinecarboxamidine salt
Fórmula InChI InChI=1S/C17H31N3O.C13H20N3O9P/c1-3-7-15(8-4-1)18-17(20-11-13-21-14-12-20)19-16-9-5-2-6-10-16;17-9-1-2-16(13(20)14-9)12-11(19)10(18)8(25-12)7-24-26(21,22)15-3-5-23-6-4-15/h15-16H,1-14H2,(H,18,19);1-2,8,10-12,18-19H,3-7H2,(H,21,22)(H,14,17,20)/t;8-,10-,11-,12-/m.1/s1
SMILES O[C@H]1[C@@H](O)[C@@H](O[C@@H]1COP(=O)(O)N2CCOCC2)N3C=CC(=O)NC3=O.C4CCC(CC4)N\C(=N\C5CCCCC5)\N6CCOCC6
Nombre IUPAC N,N'-diciclohexilmorfolin-4-carboximidamida; ácido [(2R,3S,4R,5R)-5-(2,4-dioxopirimidin-1-il)-3,4-dihidroxioxolan-2-il]metoxi-morfolin-4-ilfosfínico
Peso molecular (g/mol) 686.7
Formula Weight (peso de la fórmula) 686.3404