Learn More
Uridina 5'-Monofosfato, TRC
Código de producto. 30138217
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30138217 1 g 1 g
30135308 5 g 5 g
30005938 250 mg 250 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30138217 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCU8300201G
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 17-12-2026
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 58-97-9
Fórmula molecular C9H13N2O9P
Peso molecular (g/mol) 324.18
Sinónimo 5'-Uridylic Acid, Uridylic Acid, 5'-UMP, UMP, Uridine 5'-(Dihydrogen Phosphate), Uridine 5'-Phosphate, Uridine 5'-Phosphoric Acid, Uridine Monophosphate, Uridine Phosphate;
Nombre IUPAC ((2R,3S,4R,5R)-5-(2,4-dixo-3,4-dihidropirimidina-1(2H)-il)-3,4-dihidroxitetrahidrofurano-2-il)metil dihidrógeno fosfato
SMILES O[C@H]1[C@@H](O)[C@H](N(C=C2)C(NC2=O)=O)O[C@@H]1COP(O)(O)=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Uridine 5'-Monophosphate
Cantidad 1 g
Fórmula InChI InChI=1S/C9H13N2O9P/c12-5-1-2-11(9(15)10-5)8-7(14)6(13)4(20-8)3-19-21(16,17)18/h1-2,4,6-8,13-14H,3H2,(H,10,12,15)(H2,16,17,18)/t4-,6-,7-,8-/m1/s1
Formula Weight (peso de la fórmula) 324.04