Learn More
Uridina 5'-monofosfato, sal disódica, hidrato, 98%
Código de producto. 15760839 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
25 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
1 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
15760839 25 g Frasco de vidrio 25 g
10052890 1 g Frasco de vidrio 1 g
10762651 5 g Frasco de vidrio 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 15760839 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 226290250
Solicitar formato a granel o personalizado
homogéneo | CAS: 3387-36-8 | C9H11N2Na2O9P | 368,15 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics.Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original.El producto original de Acros Organics / código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 3387-36-8
Fórmula molecular C9H11N2Na2O9P
Peso molecular (g/mol) 368.15
Número MDL MFCD00149422
Clave InChI KURVIXMFFSNONZ-IJRYJGAHNA-L
Sinónimo 5'-uridylicaciddisodiumsalt, uridine 5'-monophosphate, disodium salt, uridine-5'-monophosphate disodium salt
PubChem CID 123134060
SMILES [Na+].[Na+].O[C@H]1[C@@H](O)[C@@H](O[C@@H]1COP([O-])([O-])=O)N1C=CC(=O)NC1=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Uridine 5 '-monophosphate, disodium salt, hydrate
Absorbancia 0.71 to 0.77 (A250/A260),0.38 to 0.44 (A280/A260)
Punto de fusión 208.0°C to 210.0°C
Color Blanco
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 97.5% min. (HPLC)
Envase Frasco de vidrio
Cantidad 25 g
Índice Merck 10, 9689
Información de solubilidad Solubility aq. soln.: ± 40% (20°C)
Espectrofotometría 97.5% min. (lambda max. 262 nm,pH 7) molar absorptivity 10000 ±2%,on dry basis
Nombre IUPAC Disodio [(2R,3S,4S,5R)-5-(2,4-dioxo-1,2,3,4-tetrahidropirimidina-1-il)-3,4-dihidroxioxolano-2-il]metil fosfato
Transmitancia 95% min. (c=1, 430 nm) 1 cm cell
Formula Weight (peso de la fórmula) 368.14
Porcentaje de pureza 98%
Forma física Polvo cristalino
Mostrar más Mostrar menos
RU– Solo para uso en investigación