Descripción
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics.Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original.El producto original de Acros Organics / código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Uridine 5′-monophosphate, disodium salt, hydrate |
| Absorbancia | 0.71 to 0.77 (A250/A260),0.38 to 0.44 (A280/A260) |
| Punto de fusión | 208.0°C to 210.0°C |
| Color | Blanco |
| Espectro infrarrojo | Auténtico |
| Intervalo de porcentaje de ensayo | 97.5% min. (HPLC) |
| Envase | Frasco de vidrio |
| Cantidad | 5 g |
| Índice Merck | 10, 9689 |
| Información de solubilidad | Solubility in water:+/- 40% (20°C) |
| Mostrar más |
RU– Solo para uso en investigación