Learn More
Thermo Scientific Chemicals Sal disódica de uridina-5'-monofosfato, 99 %
Código de producto. 11498517
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
100 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11498517 25 g 25 g
11488517 5 g 5 g
11408527 100 g 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11498517 Proveedor Thermo Scientific Chemicals N.º de proveedor A18601.14
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 24-11-2026
Añadir a la cesta
CAS: 3387-36-8 | C9H11N2Na2O9P | 368.15 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 3387-36-8
Fórmula molecular C9H11N2Na2O9P
Peso molecular (g/mol) 368.15
Número MDL MFCD00149422
Clave InChI KURVIXMFFSNONZ-IJRYJGAHNA-L
Sinónimo uridine-5'-monophosphate disodium salt, uridine 5'-monophosphate, disodium salt, 5'-uridylicaciddisodiumsalt
PubChem CID 123134060
Nombre IUPAC Fosfato de hidrógeno [(2R,3S,4R,5R)-5-(2,4-dioxopirimidin-1-il)-3,4-dihidroxioxolan-2-il]metil; sodio
SMILES [Na+].[Na+].O[C@H]1[C@@H](O)[C@@H](O[C@@H]1COP([O-])([O-])=O)N1C=CC(=O)NC1=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Uridine-5'-monophosphate disodium salt
Punto de fusión ∼209°C (decomposition)
Cantidad 25 g
Beilstein 3582885
Formula Weight (peso de la fórmula) 368.15
Porcentaje de pureza 99%