Learn More
MedChemExpress Uridine 5'-monophosphate disodium salt
Código de producto. 16489366
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
16489366 100 mg 100 miligramos
1 options
Código de producto. 16489366 Proveedor MedChemExpress N.º de proveedor HYW013175
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 30-11-2026
MedChemExpress Uridine 5'-monophosphate disodium salt is component used for RNA synthesis.
Especificaciones
Peso molecular 368.14 g/mol
Tipo de producto Natural Products
Contenido y almacenamiento 4°C, sealed storage, away from moisture∣In solvent : -80°C, 6 months∣-20°C, 1 month (sealed storage, away from moisture)
Condiciones de envío Temperatura ambiente
Pureza 98.0%
Cantidad 100 mg
Información de solubilidad H2O : ≥ 50 mg/mL (135.82 mM)
CAS 3387-36-8