Learn More
MedChemExpress Uridine 5'-monophosphate
Código de producto. 16414756
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
16414756 100 mg 100 miligramos
1 options
Código de producto. 16414756 Proveedor MedChemExpress N.º de proveedor HY101981
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 09-12-2026
MedChemExpress Uridine 5'-monophosphate (5'-​Uridylic acid), a monophosphate form of UTP, can be acquired either from a de novo pathway or degradation products of nucleotides and nucleic acids in vivo and is a major nucleotide analogue in mammalian milk.
Especificaciones
Peso molecular 324.18 g/mol
Tipo de producto Natural Products
Contenido y almacenamiento Powder -20°C 3 years∣In solvent -80°C 6 months, -20°C 1 month
Condiciones de envío Temperatura ambiente
Pureza 97.0%
Cantidad 100 mg
Información de solubilidad DMSO : 150 mg/mL (462.71 mM∣Need ultrasonic) ∣H2O : 150 mg/mL (462.71 mM∣Need ultrasonic)
Para utilizar con (aplicación) Metabolism-protein/nucleotide metabolism
CAS 58-97-9
Sinónimo 5'-​Uridylic acid