Learn More
Uridina 5'-Difosfoglucosa Sal Sódica, TRC
Código de producto. 30137628
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
500 mg
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
100 miligramos
500 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30137628 1 g 1 g
30132419 500 mg 500 miligramos
30004764 100 mg 100 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30137628 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCU8299501G
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 17-12-2026
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 28053-08-9
Fórmula molecular C15H22N2Na2O17P2
Peso molecular (g/mol) 610.27
Sinónimo Uridine 5'-(Trihydrogen diphosphate) P'-α-D-Glucopyranosyl Ester Disodium Salt, Uridine 5'-(Trihydrogen pyrophosphate) Mono-α-D-glucopyranosyl Ester Disodium Salt, Disodium UDP-glucose, Disodium Uridine Diphosphoglucose;
Nombre IUPAC disodio; [(2R,3S,4R,5R)-3,4-dihidroxi-5-(4-oxido-2-oxopirimidina-1-il)oxolán-2-il]metil [(2R,3R,4S,5S,6R)-3,4,5-trihidroxi-6-(hidroximetil)ox-2-il]oxifosforilo] fosfato
SMILES C1=CN([C@H]2[C@@H]([C@@H]([C@@H](COP(=O)([O-])OP(=O)(O)O[C@@H]3[C@@H]([C@H]([C@@H]([C@@H](CO)O3)O)O)O)O2)O)O)C(=O)N=C1[O-].[Na+].[Na+]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Uridine 5'-Diphosphoglucose Disodium Salt
Notas de grado de pureza HPLC
Cantidad 1 g
Fórmula InChI InChI=1S/C15H24N2O17P2.2Na/c18-3-5-8(20)10(22)12(24)14(32-5)33-36(28,29)34-35(26,27)30-4-6-9(21)11(23)13(31-6)17-2-1-7(19)16-15(17)25;;/h1-2,5-6,8-14,18,20-24H,3-4H2,(H,26,27)(H,28,29)(H,16,19,25);;/q;2*+1/p-2/t5-,6-,8-,9-,10+,11-,12-,13-,14-;;/m1../s1
Formula Weight (peso de la fórmula) 610.0189
Porcentaje de pureza >95%