Learn More
Sal trisódica de uridina-5'-difosfato, + 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15402969
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
500 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
500 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
15402969 100 mg 100 miligramos
15412969 500 mg 500 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15402969 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor J60141.MC
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 28-01-2027
Añadir a la cesta
CAS: 21931-53-3 | Molecular Formula: C9H11N2Na3O12P2 | Molecular Weight: 470.106 g/mol
It has been used as a purinergic agonist to study its effects on absorptive cationic flux in cochlear outer sulcus cells (OSC) and vestibular transitional cells (VTC). Also been used for nucleoside diphosphatase (NDPase) activity assays in rabbit retinae.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
Se ha utilizado como agonista purinérgico para estudiar sus efectos sobre el flujo catiónico absortivo en las células del sulcus externo coclear (OSC) y las células transicionales vestibulares (VTC). También se ha utilizado para ensayos de actividad de la nucleósido-difosfatasa (NDPasa) en retinas de conejos.
Solubilidad
Soluble en agua a 100 mM.
Notas
Almacenar en un congelador a - 20 °C. Mantener el recipiente bien cerrado en un lugar seco y bien ventilado. Almacenar lejos de agentes oxidantes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 21931-53-3
Fórmula molecular C9H11N2Na3O12P2
Peso molecular (g/mol) 470.106
Número MDL MFCD00006524
Clave InChI GFASEGWJDXDCKZ-PRYCXDIZSA-K
Sinónimo uridine 5'-diphosphate sodium salt, uridine 5'-diphosphate sodium salt from
PubChem CID 126968597
Nombre IUPAC trisodio; fosfato de [[(2S,3S,4R,5R)-5-(2,4-dioxopirimidin-1-il)-3,4-dihidroxioxolan-2-il]metoxi-oxidofosforil]
SMILES C1=CN(C(=O)NC1=O)C2C(C(C(O2)COP(=O)([O-])OP(=O)([O-])[O-])O)O.[Na+].[Na+].[Na+]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Uridine-5'-diphosphate trisodium salt
Color Blanco
Cantidad 100 mg
Información de solubilidad Soluble in water to 100mM
Formula Weight (peso de la fórmula) 470.11
Porcentaje de pureza ≥98%
Forma física Polvo