Learn More
Sal sódica de uridina 5'-difosfato, TRC
Código de producto. 30449951
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
Tamaño de la unidad:
250 miligramos
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30449951 250 mg 250 miligramos
1 options
Código de producto. 30449951 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCU829920250MG
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 16-04-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Uridine 5'-Diphosphate Sodium Salt
CAS 21931-53-3
Fórmula molecular C9 H12 N2 O12 P2 . 2 Na
Cantidad 250 mg
Sinónimo Uridine 5'-Diphosphate Sodium Salt
Fórmula InChI InChI=1S/C9H14N2O12P2.2Na/c12-5-1-2-11(9(15)10-5)8-7(14)6(13)4(22-8)3-21-25(19,20)23-24(16,17)18;;/h1-2,4,6-8,13-14H,3H2,(H,19,20)(H,10,12,15)(H2,16,17,18);;/q;2*+1/p-2/t4-,6-,7-,8-;;/m1../s1
SMILES [Na+].[Na+].O[C@H]1[C@@H](O)[C@@H](O[C@@H]1COP(=O)([O-])OP(=O)(O)[O-])N2C=CC(=O)NC2=O
Nombre IUPAC fosfato disódico;[[(2R,3S,4R,5R)-5-(2,4-dioxopirimidin-1-il)-3,4-dihidroxioxolan-2-il]metoxi-oxidofosforil] hidrógeno
Peso molecular (g/mol) 448.12
Formula Weight (peso de la fórmula) 447.9661