Learn More
URIDINA-5'-DIFOSFATO, MP Biomedicals
Código de producto. 11398819 Tienda MP Biomedicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
11398819 1 g 1 g
1 options
Código de producto. 11398819 Proveedor MP Biomedicals N.º de proveedor 0210120591
Sal de disodio
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 58-98-0
Fórmula molecular C9H14N2O12P2
Peso molecular (g/mol) 404.16
Clave InChI XCCTYIAWTASOJW-UHFFFAOYNA-N
Sinónimo uridine 5'-diphosphate, uridine diphosphate, uridine 5'-trihydrogen diphosphate, udp, uridine-5'-diphosphate, unii-5g0f599a1y, 5'-udp, uridine 5'-pyrophosphate, uridine 5'-pyrophosphoric acid, uridine-diphosphate
PubChem CID 6031
ChEBI CHEBI:17659
Especificaciones
Nombre del producto químico o material URIDINE-5'-DIPHOSPHATE, MP Biomedicals
Cantidad 1 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 448.17 (Anhydrous)
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • URIDINE-5`-DIPHOSPHATE DISODIUM SALT
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Toxicidad específica en determinados órganos tras una exposición única Categoría 2
Indicaciones de peligro
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
  • H371-Puede provocar daños en los órganos.
Consejos de prudencia
  • P101-Si se necesita consejo médico, tener a mano el envase o la etiqueta.
  • P102-Mantener fuera del alcance de los niños.
  • P103-Leer la etiqueta antes del uso.
  • P260-No respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P264-Lavarse concienzudamente tras la manipulación.
  • P270-No comer, beber ni fumar durante su utilización.
  • P301+P312-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
  • P405-Guardar bajo llave.
  • P501b-Eliminar el contenido/el recipiente en conforme a la reglamentación local/regional/nacional/internacional.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: Uridine-5'-diphosphate Disodium Salt