Learn More
Uridina-5,6-d2, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Uridine-5,6-d2 |
| CAS | 40632-21-1 |
| Fórmula molecular | C9 2H2 H10 N2 O6 |
| Cantidad | 5 mg |
| Sinónimo | Uridine-5,6-d2 (9CI), 5,6-Dideuteriouridine, Uridine-5,6-D2, [5,6-2H2]uridine, 1-β-D-Ribofuranosyl-2,4(1H,3H)-pyrimidinedione-5,6-d2, 1-β-D-Ribofuranosyluracil-5,6-d2 |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C9H12N2O6/c12-3-4-6(14)7(15)8(17-4)11-2-1-5(13)10-9(11)16/h1-2,4,6-8,12,14-15H,3H2,(H,10,13,16)/t4-,6-,7-,8-/m1/s1/i1D,2D |
| SMILES | [2H]C1=C([2H])C(=O)NC(=O)N1[C@@H]2O[C@H](CO)[C@@H](O)[C@H]2O |
| Nombre IUPAC | 5,6-dideuterio-1-[(2R,3R,4S,5R)-3,4-dihidroxi-5-(hidroximetil)oxolan-2-il]pirimidina-2,4-diona |
| Peso molecular (g/mol) | 246.21 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 246.0821 |