Learn More
Uridina 3'-Monofosfato Sal Sódica, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Uridine 3'-Monophosphate Disodium Salt |
| CAS | 35170-03-7 |
| Fórmula molecular | C9H11N2Na2O9P |
| Cantidad | 10 mg |
| SMILES | [Na+].[Na+].OC[C@H]1O[C@H]([C@H](O)[C@@H]1OP(=O)([O-])[O-])N2C=CC(=O)NC2=O |
| Peso molecular (g/mol) | 368.14 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 367.9998 |