Learn More
Uridina-2-13C-1,3-15N2, TRC
Código de producto. 30010567
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mg
10 mg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
10 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30010567 10 mg 10 miligramos
30009816 1 mg 1 miligramo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30010567 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCU82990710MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 369656-75-7
Fórmula molecular 13C C8 H12 15N2 O6
Peso molecular (g/mol) 247.18
Sinónimo Uridine-2-13C-1,3-15N2 (9CI), [2-13C-1,3-15N2]Uridine, 1-β-D-Ribofuranosyl-2,4(1H,3H)-pyrimidinedione-2-13C-1,3-15N2, 1-β-D-Ribofuranosyluracil-2-13C-1,3-15N2
Nombre IUPAC 1-[(2R,3R,4S,5R)-3,4-dihidroxi-5-(hidroximetil)oxolán-2-il](2^{13}C,1,3-^{15}N_{2})pirimidina-2,4-diona
SMILES OC[C@H]1O[C@H]([C@H](O)[C@@H]1O)[15N]2C=CC(=O)[15NH][13C]2=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Uridine-2-13C-1,3-15N2
Notas de grado de pureza HPLC
Cantidad 10 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C9H12N2O6/c12-3-4-6(14)7(15)8(17-4)11-2-1-5(13)10-9(11)16/h1-2,4,6-8,12,14-15H,3H2,(H,10,13,16)/t4-,6-,7-,8-/m1/s1/i9+1,10+1,11+1
Formula Weight (peso de la fórmula) 247.067
Porcentaje de pureza >95%