Learn More
Uricasa, Candida utilis, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15403579
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 U
Envase:
Frasco de plástico
Tamaño de la unidad:
100 unidades
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
15403579 100 U Frasco de plástico 100 unidades
1 options
Código de producto. 15403579 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor J60875.!R
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Uricase
CAS 12-4-9002
Envase Frasco de plástico
Fórmula molecular (C3H4O2)n
Número MDL MFCD00084394
Cantidad 100 U
Sinónimo acrylic acid, 2-propenoic acid, propenoic acid, vinylformic acid, acroleic acid, propene acid, ethylenecarboxylic acid, polyacrylate, propenoate, carbomer
Información de solubilidad Hardly soluble in water,slightly soluble in buffer alkaline solution.
Clave InChI NNMHYFLPFNGQFZ-UHFFFAOYSA-M
SMILES OC(=O)C(-*)C-*
Nombre IUPAC ácido prop-2-enoico
Peso molecular (g/mol) 72.06
PubChem CID 6581
ChEBI CHEBI:18308
Forma física Polvo liofilizado