Learn More
Ácido úrico, TRC
Código de producto. 30009661
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
10 g
Tamaño de la unidad:
1 g
10 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30009661 10 g 10 g
30007728 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30009661 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCU82920010G
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 09-12-2026
Add to basket
Add to basket
This item is not returnable. View return policy
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 69-93-2
Fórmula molecular C5 H4 N4 O3
Peso molecular (g/mol) 168.11
Sinónimo 7,9-Dihydro-1H-purine-2,6,8(3H)-trione (ACI), Uric acid (8CI), 1H-Purine-2,6,8-triol, 2,3,6,7,8,9-Hexahydro-1H-purine-2,6,8-trione, 2,6,8-Trihydroxypurine, 2,6,8-Trioxopurine, 2,6,8-Trioxypurine, Lithic acid, NSC 3975, Purine-2,6,8(1H,3H,9H)-trione, 1H-Purine-2,6,8(3H)-trione, 7,9-dihydro- (9CI, ACI)
Nombre IUPAC 7,9-dihidro-3H-purina-2,6,8-triona
SMILES O=C1NC(=O)C2=C(NC(=O)N2)N1
Specifications
Nombre del producto químico o material Uric Acid Free Acid
Cantidad 10 g
Fórmula InChI InChI=1S/C5H4N4O3/c10-3-1-2(7-4(11)6-1)8-5(12)9-3/h(H4,6,7,8,9,10,11,12)
Formula Weight (peso de la fórmula) 168.0283