Learn More
Uric acid, MedChemExpress
Código de producto. 16422379
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
16422379 1 g 1 g
1 options
Código de producto. 16422379 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HYB2130
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 30-11-2026
MedChemExpress Uric acid, scavenger of oxygen radical, is a very important antioxidant that help maintains the stability of blood pressure and antioxidant stress. Uric acid can remove reactive oxygen species (ROS) such as singlet oxygen and peroxynitrite, inhibiting lipid peroxidation.
Uric acid, scavenger of oxygen radical, is a very important antioxidant that help maintains the stability of blood pressure and antioxidant stress. Uric acid can remove reactive oxygen species (ROS) such as singlet oxygen and peroxynitrite, inhibiting lipid peroxidation.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Uric acid
CAS 69-93-2
Color Blanco
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C5H4N4O3
Cantidad 1 g
Información de solubilidad H2O : 10 mg/mL (59.48 mM; ultrasonic and adjust pH to 12 with NaOH) ∣DMSO : 1 mg/mL (5.95 mM; Need ultrasonic)
SMILES O=C(N1)NC2=C(NC(N2)=O)C1=O
Peso molecular (g/mol) 168.11
Formula Weight (peso de la fórmula) 168.11
Porcentaje de pureza 98.0%
Grado Research
Forma física Solid
Para utilizar con (aplicación) COVID-19-immunoregulation