Learn More
Ácido úrico, + 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10607134 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
1 kg
Envase:
Frasco de plástico
Tamaño de la unidad:
1 Kg
100 g
25 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
10607134 1 kg Frasco de plástico 1 Kg
10205560 25 g Frasco de plástico 25 g
10327400 100 g Frasco de plástico 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 10607134 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 171290010
ChemsChrom Mega Deals
Usar código promocional 27993
Ver todas las promociones
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 27-11-2026
Añadir a la cesta
El ácido úrico, n.º de CAS 69-93-2, es un metabolito de oxopurina común y un componente normal de la orina.
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
Descripción general
• El ácido úrico es un metabolito basado en purina que se encuentra en humanos, ratones y E. coli
• El ácido úrico puede acumularse en exceso, lo que conduce a enfermedades como la hiperuricemia
• Los efectos de la acumulación excesiva de ácido úrico incluyen hipertensión, artritis y problemas renales
Aplicaciones
• Útil como estándar bioquímico
• Adecuado para su uso en el estudio de la hiperuricemia y la gota
• El ácido úrico también puede desempeñar otras funciones en el metabolismo celular y la fisiología
• Solo para uso en investigación
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 69-93-2
Fórmula molecular C5H4N4O3
Peso molecular (g/mol) 168.112
Número MDL MFCD00005712
Clave InChI LEHOTFFKMJEONL-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo uric acid, urate, 2,6,8-trioxypurine, lithic acid, 2,6,8-trihydroxypurine, 2,6,8-trioxopurine, 1h-purine-2,6,8-triol, 8-hydroxyxanthine, 7,9-dihydro-1h-purine-2,6,8 3h-trione, 1h-purine-2,6,8 3h-trione, 7,9-dihydro
PubChem CID 1175
ChEBI CHEBI:17775
Nombre IUPAC 7,9-dihidro-3H-purina-2,6,8-triona
SMILES C12=C(NC(=O)N1)NC(=O)NC2=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Uric acid
Nombre de nota 99+%
Color Blanco
Pérdida por secado 0.5% max. (105°C, 3 hrs)
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 99+%
Envase Frasco de plástico
Cantidad 1 kg
Formula Weight (peso de la fórmula) 168.11
Porcentaje de pureza ≥99.0% (ex N)
Forma física Polvo fino