Learn More
Ácido úrico-1,3-15N2, TRC
Código de producto. 30008785
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
50 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
50 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30008785 100 mg 100 miligramos
30010354 10 mg 10 miligramos
30006577 50 mg 50 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30008785 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCU829203100MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 62948-75-8
Fórmula molecular C5 H4 15N2 N2 O3
Peso molecular (g/mol) 170.1
Sinónimo 7,9-dihydro-1H-Purine-2,6,8(3H)-trione-1,3-15N2
Nombre IUPAC 7,9-dihidro-3H-purina-2,6,8-triona
SMILES O=C1[15NH]C(=O)C2=C([15NH]1)NC(=O)N2
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Uric acid 1,3-15N2
Notas de grado de pureza HPLC
Cantidad 100 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C5H4N4O3/c10-3-1-2(7-4(11)6-1)8-5(12)9-3/h(H4,6,7,8,9,10,11,12)/i8+1,9+1
Formula Weight (peso de la fórmula) 170.0224
Porcentaje de pureza >95%