Learn More
Urethane, MedChemExpress
Código de producto. 16452319
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
16452319 1 g 1 g
1 options
Código de producto. 16452319 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HYB1207
 Artículo restringido
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
MedChemExpress Urethane (Ethyl carbamate), the ethyl ester of carbamic acid, is a byproduct of fermentation found in various food products. Urethane has the ability to suppress bacterial, protozoal, sea urchin egg, and plant tissue growth in vitro.
Urethane (Ethyl carbamate), the ethyl ester of carbamic acid, is a byproduct of fermentation found in various food products. Urethane has the ability to suppress bacterial, protozoal, sea urchin egg, and plant tissue growth in vitro.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Urethane
CAS 51-79-6
Color White
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C3H7NO2
Sinónimo Ethyl carbamate Carbamic acid ethyl ester Ethylurethane
Información de solubilidad DMSO : 100 mg/mL (1122.46 mM; Need ultrasonic)
SMILES NC(OCC)=O
Peso molecular (g/mol) 89.09
Cantidad 1 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 89.09
Porcentaje de pureza 98.0%
Grado Research
Forma física Sólido
Para utilizar con (aplicación) Cancer-programmed cell death