Learn More
Uretano-d5, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Urethane-d5 |
| CAS | 73962-07-9 |
| Fórmula molecular | C3 2H5 H2 N O2 |
| Cantidad | 5 mg |
| Sinónimo | Ethan-d5-ol','carbamate (9CI), Carbamic acid ethyl-d5 ester, Ethyl-d5 carbamate, Urethane-d5, Urethane-D5 (ethyl-D5) |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C3H7NO2/c1-2-6-3(4)5/h2H2,1H3,(H2,4,5)/i1D3,2D2 |
| SMILES | [2H]C([2H])([2H])C([2H])([2H])OC(=O)N |
| Nombre IUPAC | Carbamato de 1,1,2,2,2-pentadeuterioetilo |
| Peso molecular (g/mol) | 94.12 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 94.0791 |