Learn More
Uretano-13C,15N, TRC
Código de producto. 30455828
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
50 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
50 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30455828 50 mg 50 miligramos
30455586 10 mg 10 miligramos
30453112 100 mg 100 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30455828 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCU82530750MG
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 22-04-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Urethane-13C,15N
Fórmula molecular 13C C2 H7 15N O2
Cantidad 50 mg
Sinónimo Carbamic Acid Ethyl Ester-13C,15N, Ethyl Aminoformate-13C,15N, Ethyl Carbamate-13C,15N, Ethylurethane-13C,15N, Leucethane-13C,15N, NSC 746-13C,15N, O-Ethylurethane-13C,15N, Pracarbamine-13C,15N, Urethan-13C,15N
Fórmula InChI InChI=1S/C3H7NO2/c1-2-6-3(4)5/h2H2,1H3,(H2,4,5)/i3+1,4+1
SMILES CCO[13C](=O)[15NH2]
Nombre IUPAC carbamato de etilo
Peso molecular (g/mol) 91.079
Formula Weight (peso de la fórmula) 91.048