Learn More
Uretano, LoGiCal
Código de producto. 30460774
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30460774 10 mg 10 miligramos
1 options
Código de producto. 30460774 Proveedor LoGiCal N.º de proveedor LGCFOR2535.00
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Materiales de referencia certificados de LoGiCal en forma de soluciones nativas, netas y soluciones marcadas con isótopos estables, con documentación y soporte de expertos. Desde laboratorios forenses hasta laboratorios clínicos, elija LoGiCal para obtener confianza, cumplimiento y excelencia analítica.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Ethyl carbamate
CAS 51-79-6
Nombres de analitos o componentes Ethyl carbamate
Condiciones de envío Temperatura ambiente
Fórmula molecular C3 H7 N O2
Certificaciones/conformidad ISO 9001
Sinónimo Ethyl aminoformate, Ethyl carbamate, Ethylurethane, Leucethane, NSC 746, O-Ethylurethane, Pracarbamine, Urethan, Urethane
Fórmula InChI InChI=1S/C3H7NO2/c1-2-6-3(4)5/h2H2,1H3,(H2,4,5)
Tipo de solución Sin diluir
SMILES CCOC(=O)N
Nombre IUPAC carbamato de etilo
Industry Type Ensayos clínicos
Peso molecular (g/mol) 89.09
Cantidad 10 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 89,0477 g/mol