Learn More
Ureidopropionic acid, MedChemExpress
Código de producto. 16425576
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
16425576 100 mg 100 miligramos
1 options
Código de producto. 16425576 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HY113285
MedChemExpress Ureidopropionic acid (3-Ureidopropionic acid) is an intermediate in the metabolism of uracil.
Ureidopropionic acid (3-Ureidopropionic acid) is an intermediate in the metabolism of uracil.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Ureidopropionic acid
Forma física Powder
CAS 462-88-4
Color Blanco
Cantidad 100 mg
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C4H8N2O3
Para utilizar con (aplicación) Metabolism-sugar/lipid metabolism
Sinónimo 3-Ureidopropionic acid
Información de solubilidad DMSO : 125 mg/mL (946.11 mM; Need ultrasonic)
SMILES O=C(O)CCNC(N)=O
Peso molecular (g/mol) 132.12
Formula Weight (peso de la fórmula) 132.12
Porcentaje de pureza 97.0%