Learn More
Corning™ Matraz de cultivo celular de cuello recto rectangular de carboxilo PureCoat™ con tapón ventilado
Descripción
Las superficies Corning™ PureCoat™ de amina (con carga positiva) y carboxilo (con carga negativa) ofrecen una mejor fijación celular, una proliferación celular más rápida y una recuperación mejorada después de la descongelación sobre las superficies TC estándar. Estas superficies funcionan con una amplia gama de tipos de células primarias, transfectadas, transformadas y exigentes, y han demostrado su utilidad en condiciones con reducción de suero o sin suero.
Especificaciones
Especificaciones
| Estilo de cuello | Recto |
| Forma | Rectangular |
| Revestimiento de superficie | Carboxilo |
| Graduated | Sí |
Exención de responsabilidad: Este producto no tiene por objeto mitigar la presencia de microorganismos en superficies o en el entorno, donde dichos organismos pueden ser perjudiciales para los seres humanos o el medio ambiente.