Learn More
Harina con ureasa activa, pura, de habas, Fisher Chemical
Código de producto. 10264450 Tienda Fisher Chemical Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
25 g
Tamaño de la unidad:
25 GR
10264450 25 g 25 GR
1 options
Código de producto. 10264450 Proveedor Fisher Chemical N.º de proveedor U/0655/46
Solicitar formato a granel o personalizado
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Especificaciones
pH Desde 5,0 hasta 5,1
Cantidad 25 g
compliance-icons
Nombre del producto
  • Urease-active meal (from jack beans)
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Sensibilizante respiratorio Categoría 1
Indicaciones de peligro
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H334-Puede provocar síntomas de alergia o asma o dificultades respiratorias en caso de inhalación.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P264-Lavarse concienzudamente tras la manipulación.
  • P337+P313-Si persiste la irritación ocular: Consultar a un médico.
  • P284-¢En caso de ventilación insuficiente,! llevar equipo de protección respiratoria.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
  • P342+P311-En caso de síntomas respiratorios: Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.