Learn More
Urea, ultrapura, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15447069
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 g
500 g
2.5 kg
Tamaño de la unidad:
100 g
2.50 Kg
500 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
15447069 500 g 500 g
15437069 100 g 100 g
15457069 2.5 kg 2.50 Kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 15447069 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer J65769.36
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    49.67€
    41.65€ / 500 g
    Ahorro 8.02€
    16% Descuento
Visa alla kampanjer
 Artículo restringido
Lägg i varukorgen
Edge
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
CAS: 57-13-6 | CH4N2O | 60.056 g/mol
Urea is a raw fabric for the manufacture of organic resins and is used as protein denaturant sealant and in agriculture, dyes, fuels, functional fluids, intermediates, paint additives and coating additives. Urea is used as a nitrogen-release fertilizer, on-corroding alternative to rock salt for road de-icing, browning agent in factory-produced pretzels, cloud seeding agent, a deep eutectic solvent and type of ionic liquid.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
La urea es una materia prima para la fabricación de resinas orgánicas y se utiliza como sellador desnaturalizante de proteínas y en la agricultura, tintes, combustibles, fluidos funcionales, productos intermedios, aditivos de pintura y aditivos de revestimiento. La urea se utiliza como fertilizante liberador de nitrógeno, alternativa a la corrosión de la sal de roca para la descongelación de carreteras, agente pardeante en pretzels producidos en fábrica, agente de siembra de nubes, un disolvente eutéctico profundo y tipo de líquido iónico.
Solubilidad
Soluble en agua soluble, alcohol, metanol, glicerol, benceno y ácido clorhídrico concentrado. Prácticamente insoluble en cloroformo y éter.
Notas
Estables a temperatura ambiente. Incompatible con agentes oxidantes fuertes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 57-13-6
Fórmula molecular CH4N2O
Peso molecular (g/mol) 60.056
Número MDL MFCD00008022
Clave InChI XSQUKJJJFZCRTK-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo carbamide, isourea, carbonyldiamide, ureophil, carbonyldiamine, carbamimidic acid, pseudourea, ureaphil, urevert, alphadrate
PubChem CID 1176
ChEBI CHEBI:48376
Nombre IUPAC urea
SMILES C(=O)(N)N
Specifikationer
Nombre del producto químico o material Urea
Punto de fusión 132°C to 135°C
Color Blanco
Densidad 1.335
pH 9.2 to 9.5
Notas de grado de pureza Ultrapure
Olor Ammonia-like
Fórmula lineal NH2CONH2
Cantidad 500 g
Beilstein 635724
Índice Merck 14,9867
Información de solubilidad Soluble in waterSoluble in water,alcohol,methanol,glycerol,benzene and concentrated hydrochloric acid; Practically insoluble in chloroform and ether.
Formula Weight (peso de la fórmula) 60.06
Porcentaje de pureza 99%
Forma física cristalino/a/s
Visa mer Visa mindre
RUO – Research Use Only
Produkttitel
Välj ett problem
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.