Learn More
Urea, ultra pura, ≥99 %, MP Biomedicals
Código de producto. 11405822 Tienda MP Biomedicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 kg
Tamaño de la unidad:
10 Kg
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11405822 10 kg 10 Kg
1 options
Código de producto. 11405822 Proveedor MP Biomedicals N.º de proveedor 04821858
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    523.00€
    497.70€ / 10 Kg
    Ahorro 25.30€
    4% Descuento
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 18-12-2026
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Urea
CAS 57-13-6
Color Blanco
Densidad 1,335g/cm3 a 20 °C
Intervalo de porcentaje de ensayo ≥99 %
Fórmula molecular CH4N2O
Número MDL MFCD00008022
Cantidad 10 kg
Sinónimo carbamide, isourea, carbonyldiamide, ureophil, carbonyldiamine, carbamimidic acid, pseudourea, ureaphil, urevert, alphadrate
Clave InChI XSQUKJJJFZCRTK-UHFFFAOYSA-N
SMILES C(=O)(N)N
Nombre IUPAC urea
Peso molecular (g/mol) 60.056
PubChem CID 1176
ChEBI CHEBI:48376
Formula Weight (peso de la fórmula) 60.06
Forma física Polvo