Learn More
Urea, ultrapura, 2 kg (25kg), MP Biomedicals
Código de producto. 11491702 Tienda MP Biomedicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 kg
Tamaño de la unidad:
25 Kg
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11491702 25 kg 25 Kg
1 options
Código de producto. 11491702 Proveedor MP Biomedicals N.º de proveedor 04821531
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1015.00€
    964.95€ / 25 Kg
    Ahorro 50.05€
    4% Descuento
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 21-12-2026
57-13-6 pureza: ≥99 %, Metales pesados (como Pb): << 0,002 ppm de D.E. de 260 nm de una solución de 7 M: << 0,05 de desnaturalizante de proteínas
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Urea
CAS 57-13-6
Fórmula molecular CH4N2O
Cantidad 25 kg
Sinónimo carbamide, isourea, carbonyldiamide, ureophil, carbonyldiamine, carbamimidic acid, pseudourea, ureaphil, urevert, alphadrate
Clave InChI XSQUKJJJFZCRTK-UHFFFAOYSA-N
SMILES C(=O)(N)N
Nombre IUPAC urea
Peso molecular (g/mol) 60.056
PubChem CID 1176
ChEBI CHEBI:48376
Grado Ultrapuro