Learn More
Urea, U.S.P., J.T. Baker™
Código de producto. 15558274 Tienda J.T.Baker Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
500 g
2.5 kg
Envase:
Frasco de polietileno
Tamaño de la unidad:
2.50 Kg
500 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
15558274 500 g Frasco de polietileno 500 g
15568274 2.5 kg Frasco de polietileno 2.50 Kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15558274 Proveedor Avantor J.T.Baker N.º de proveedor 420601
CAS 57-13-6
Fórmula molecular CH4N2O
Peso molecular (g/mol) 60.056
Clave InChI XSQUKJJJFZCRTK-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo carbamide, isourea, carbonyldiamide, ureophil, carbonyldiamine, carbamimidic acid, pseudourea, ureaphil, urevert, alphadrate
PubChem CID 1176
ChEBI CHEBI:48376
Nombre IUPAC urea
SMILES C(=O)(N)N
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Urea
Envase Frasco de polietileno
Cantidad 500 g
Gravedad específica 1L = 1.32kg
Formula Weight (peso de la fórmula) 60.06
Grado USP