Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Urea |
| CAS | 57-13-6 |
| Color | Blanco |
| Densidad | 1,335g/cm3 a 20 °C |
| Fórmula molecular | CH4N2O |
| Cantidad | 500 g |
| Sinónimo | carbamide, isourea, carbonyldiamide, ureophil, carbonyldiamine, carbamimidic acid, pseudourea, ureaphil, urevert, alphadrate |
| Clave InChI | XSQUKJJJFZCRTK-UHFFFAOYSA-N |
| SMILES | C(=O)(N)N |
| Nombre IUPAC | urea |
| Mostrar más |