Learn More
Urea, MP Biomedicals
Código de producto. 11404976 Tienda MP Biomedicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
50 g
1 kg
25 lb.
Tamaño de la unidad:
1 Kg
25 libras
50 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11404976 50 g 50 g
11414976 25 lb. 25 libras
15709160 1 kg 1 Kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11404976 Proveedor MP Biomedicals N.º de proveedor 04821518
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    40.80€
    38.85€ / 50 g
    Ahorro 1.95€
    4% Descuento
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 21-12-2026
  • Disolver la urea en agua desionizada a la concentración deseada.
  • Por cada 10 ml de solución, añadir 1 g de Amberlite™ IRA-910
  • Remover durante una hora a temperatura ambiente.
CAS 57-13-6
Fórmula molecular CH4N2O
Peso molecular (g/mol) 60.056
Número MDL MFCD00008022
Clave InChI XSQUKJJJFZCRTK-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo carbamide, isourea, carbonyldiamide, ureophil, carbonyldiamine, carbamimidic acid, pseudourea, ureaphil, urevert, alphadrate
PubChem CID 1176
ChEBI CHEBI:48376
Nombre IUPAC urea
SMILES C(=O)(N)N
Especificaciones
Nombre del producto químico o material UREA
Punto de fusión 130 °C a 140 °C
Color Blanco
Punto de ebullición 135 °C (descomposición)
Fórmula lineal CH4N2O
Cantidad 50 g
Información de solubilidad Un gramo se disuelve en 1 mL de agua, 10 mL de etanol al 95%, 1 mL de etanol al 95% hirviendo, 20 mL de etanol absoluto, 6 mL de metanol, 2 mL de glicerol; Soluble en ácido clorhídrico concentrado; casi insoluble en cloroformo, éter.
Formula Weight (peso de la fórmula) 60.06
Porcentaje de pureza ≥99 %
Grado Ultrapuro
Forma física Perlas