Learn More
Aducto de peróxido de hidrógeno de urea, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11368835
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
500 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
500 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11368835 25 g 25 g
11378835 100 g 100 g
11388835 500 g 500 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11368835 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor L13940.14
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
CAS: 124-43-6 | CH6N2O3 | 94.07 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Suitable for battery materials development.
Aplicaciones
El peróxido de hidrógeno de urea es un antiséptico, desinfectante y agente blanqueador que se utiliza tanto en productos farmacéuticos como cosméticos. Se utiliza en el blanqueamiento de dientes y alivia la inflamación menor de las encías, las superficies mucosas orales y los labios. También se utiliza en la preparación de plásticos, en el desarrollo de la cianotipia y en la modificación del almidón. Además, se usa como fuente de peróxido de hidrógeno fácilmente manipulable en laboratorio.
Solubilidad
Soluble en agua.
Notas
Incompatible con anhídrido acético, anilina y ácidos carboxílicos.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 124-43-6
Fórmula molecular CH6N2O3
Peso molecular (g/mol) 94.07
Número MDL MFCD00013119
Clave InChI AQLJVWUFPCUVLO-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo urea hydrogen peroxide, carbamide peroxide, percarbamide, urea peroxide, urea dioxide, hydrogen peroxide urea, urea hydroperoxide, hydroperit, hydroperite, percarbamid
PubChem CID 31294
ChEBI CHEBI:75178
Nombre IUPAC peróxido de hidrógeno;urea
SMILES C(=O)(N)N.OO
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Urea hydrogen peroxide adduct
Punto de fusión ∽90°C (decomposition)
Olor Odorless
Fórmula lineal H2NCONH2·H2O2
Cantidad 25 g
Número UN UN1511
Beilstein 3680414
Sensibilidad Very Hygroscopic
Índice Merck 14,1782
Información de solubilidad Soluble in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 94.07
Porcentaje de pureza 97%
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Hydrogen peroxide--urea
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
  • Sólido comburente Categoría 3
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
Indicaciones de peligro
  • H272-Puede agravar un incendio; comburente.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H318-Provoca lesiones oculares graves.
Consejos de prudencia
  • P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
  • P220-Mantener o almacenar alejado de la ropa / materiales combustibles.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P310-Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: Urea, compound withhydrogen peroxide