Learn More
Peróxido de hidrógeno de urea, 1 g comprimidos, estabilizado, contiene 35 % en peso H2O2, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10420321 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 g
1 kg
5 kg
Envase:
Frasco de vidrio
Tambor de plástico
Tamaño de la unidad:
1 Kg
250 g
5 Kg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10420321 250 g Frasco de vidrio 250 g
10266620 1 kg Frasco de vidrio 1 Kg
11924381 5 kg Tambor de plástico 5 Kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 10420321 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 241022500
Desde productos químicos hasta cromatografía
Usar código promocional 27991
Ver todas las promociones
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 29-07-2026
Añadir a la cesta
CAS: 124-43-6 | CH6N2O3 | 94.07 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
Reactivo de oxidación
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 124-43-6 , 7722-88-5
Fórmula molecular CH6N2O3
Peso molecular (g/mol) 94.07
Clave InChI AQLJVWUFPCUVLO-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo urea hydrogen peroxide, carbamide peroxide, percarbamide, urea peroxide, urea dioxide, hydrogen peroxide urea, urea hydroperoxide, hydroperit, hydroperite, percarbamid
PubChem CID 31294
ChEBI CHEBI:75178
Nombre IUPAC peróxido de hidrógeno; urea
SMILES C(=O)(N)N.OO
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Urea hydrogen peroxide
Punto de fusión 75.0°C to 85.0°C
Color Blanco
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal CO(NH2)2·H2O2
Cantidad 250 g
Fieser 16,379; 17,401
Índice Merck 15,1784
Información de solubilidad Solubility in water: 500g/L (20°C). Other solubilities: alcohol and ether decomposes the product to h2o2, and urea, soluble in ethylene glycol
Estabilizante 1% sodium pyrophosphate
Formula Weight (peso de la fórmula) 94.07
Porcentaje de pureza ≥33.5% (H2O2)
Forma física Comprimidos
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Urea hydrogen peroxide (1 g tablets), stabilized, contains 35 wt% H2O2
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
  • Sólido comburente Categoría 3
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1B
Indicaciones de peligro
  • H318-Provoca lesiones oculares graves.
  • H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
  • H272-Puede agravar un incendio; comburente.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.