Learn More
Urea-d4, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Urea-d4 |
| CAS | 1433-11-0 |
| Fórmula molecular | C D4 N2 O |
| Cantidad | 1 g |
| Sinónimo | Urea-d4 (6CI,7CI,8CI,9CI), 1,1,3,3-Tetradeuteriourea, Urea-d4, Urea-D4, Carbamimidic acid-d4, Carbamimidic-d4 acid, Carbonyl diamide-d4, Urea D4, [2H4]-Urea |
| Fórmula InChI | InChI=1S/CH4N2O/c2-1(3)4/h(H4,2,3,4)/i/hD4 |
| SMILES | [2H]N([2H])C(=O)N([2H])[2H] |
| Nombre IUPAC | 1,1,3,3-tetradeuteriourea |
| Peso molecular (g/mol) | 64.08 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 64.057 |