Learn More
Urea, certificación AR para análisis, Fisher Chemical™
Código de producto. 10687422 Tienda Fisher Chemical Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
500 g
3 kg
5 kg
Envase:
Barril de plástico
Jarra para polvos de plástico
Tamaño de la unidad:
3 KG
5 KG
500 GR
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10687422 5 kg Barril de plástico 5 KG
10102790 500 g Jarra para polvos de plástico 500 GR
10578260 3 kg Jarra para polvos de plástico 3 KG
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 10687422 Proveedor Fisher Chemical N.º de proveedor U/0500/65
Solicitar formato a granel o personalizado
CH4N2O, número de CAS-57-13-6, ácido carbamimídico, alfadrato, carbonildiamida, isourea, urevert, ureafilo, seudourea, ureofilo, carbonildiamina, carbamida, 5 kg, CHEBI:48376, blanco, 60,06 g/mol, XSQUKJJJFZCRTK-UHFFFAOYSA-N, 131 °C, 8022, 60,056, barril de plástico, de 7,5 a 9,5, sólido, 1176, C(-O)(N)N
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 57-13-6
Fórmula molecular CH4N2O
Peso molecular (g/mol) 60.056
Número MDL 8022
Clave InChI XSQUKJJJFZCRTK-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo carbamide, isourea, carbonyldiamide, ureophil, carbonyldiamine, carbamimidic acid, pseudourea, ureaphil, urevert, alphadrate
PubChem CID 1176
ChEBI CHEBI:48376
Nombre IUPAC urea
SMILES C(=O)(N)N
Especificaciones
Punto de fusión 131°C
Color Blanco
pH 7.5 to 9.5
Envase Barril de plástico
Cantidad 5 kg
Formula Weight (peso de la fórmula) 60.06g/mol
Presión de vapor 1.25mmHg 25
Forma física Sólido