Learn More
Urea, BP, USP, 99,0-100,5 %, 99,0-101,0 % (sustancia seca calc.), Honeywell Fluka™
Código de producto. 16655743 Tienda Honeywell Fluka Productos
Cambiar vista
Click to view available options
25 kg
Código de producto.
16655743 25 kg
1 options
Código de producto. 16655743 Proveedor Honeywell Fluka N.º de proveedor 15604H25KG
Solicitar formato a granel o personalizado
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Urea
CAS 57-13-6
% máx. CAS 1
Color Blanco
Densidad 1.32 g/cm3 (20°C)
pH 9 to 10
Fórmula molecular CH4N2O
Cantidad 25 kg
Clave InChI XSQUKJJJFZCRTK-UHFFFAOYSA-N
SMILES NC(N)=O
Nombre IUPAC urea
Peso molecular (g/mol) 60.06
Grado Orgánicos reactivos farmacopea