Specifications
| Punto de fusión | 131°C |
| Color | Blanco |
| pH | 7.5 to 9.5 |
| Envase | Jarra de plástico para polvo |
| Cantidad | 250 g |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 60.06g/mol |
| Presión de vapor | 1.25mmHg 25 |
| Forma física | Sólido |