Learn More
Urea, 99 %, reactivo ACS, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10462985 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 g
500 g
2.5 kg
10 kg
Envase:
Frasco de plástico
Tambor de plástico
Tamaño de la unidad:
10 Kg
100 g
2.50 KG
500 GR
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10462985 100 g Frasco de plástico 100 g
10200001 500 g Frasco de plástico 500 GR
10135413 2.5 kg Frasco de plástico 2.50 KG
11936921 10 kg Tambor de plástico 10 Kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 10462985 Supplier Thermo Scientific Acros Supplier No. 424581000
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    44.20€
    39.65€ / 100 g
    Ahorro 4.55€
    10% Descuento
 Artículo restringido
En stock
Add to basket
This item is not returnable. View return policy
CAS: 57-13-6 | CH4N2O | 60.06 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 57-13-6
Número MDL MFCD00008022
Clave InChI XSQUKJJJFZCRTK-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo carbamide, isourea, carbonyldiamide, ureophil, carbonyldiamine, carbamimidic acid, pseudourea, ureaphil, urevert, alphadrate
PubChem CID 1176
ChEBI CHEBI:48376
Nombre IUPAC urea
SMILES C(=O)(N)N
Specifications
Nombre del producto químico o material Urea
Información de descomposición >132°C
Punto de fusión 131.0°C to 135.0°C
Color Blanco
Residuos de ignición 0.01% max.
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 99%
Envase Frasco de plástico
Fórmula molecular CH4N2O
Fórmula lineal H2NCONH2
Cantidad 100 g
Beilstein 03, 42
Fieser 01,1262; 02,455
Índice Merck 15, 10052
Información de solubilidad Solubility in water: 1080g/L (20°C). Other solubilities: soluble in alcohol,benzene,concentrated hcl,practically insoluble in chloroform and ether,soluble in methanol: 16.6g/100 mL,soluble in ethanol: 5g/100 mL
Peso molecular (g/mol) 60.06
Formula Weight (peso de la fórmula) 60.06
Presión de vapor 1.25mmHg at 25°C
Porcentaje de pureza 99%
Grado Reactivo ACS
Materia insoluble 0.01% max
Forma física Cristales finos