Learn More
Urea, 99 %, reactivo ACS, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10200001 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 g
500 g
2.5 kg
10 kg
Envase:
Frasco de plástico
Tambor de plástico
Tamaño de la unidad:
10 Kg
100 g
2.50 KG
500 GR
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
10200001 500 g Frasco de plástico 500 GR
10462985 100 g Frasco de plástico 100 g
10135413 2.5 kg Frasco de plástico 2.50 KG
11936921 10 kg Tambor de plástico 10 Kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Código de producto. 10200001 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 424585000
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    53.70€
    48.65€ / 500 g
    Ahorro 5.05€
    9% Descuento
Ver todas las promociones
 Artículo restringido
Añadir a la cesta
Edge
CAS: 57-13-6 | CH4N2O | 60.06 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 57-13-6
Número MDL MFCD00008022
Clave InChI XSQUKJJJFZCRTK-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo carbamide, isourea, carbonyldiamide, ureophil, carbonyldiamine, carbamimidic acid, pseudourea, ureaphil, urevert, alphadrate
PubChem CID 1176
ChEBI CHEBI:48376
Nombre IUPAC urea
SMILES C(=O)(N)N
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Urea
Información de descomposición >132°C
Punto de fusión 131.0°C to 135.0°C
Color Blanco
Residuos de ignición 0.01% max.
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 99%
Envase Frasco de plástico
Fórmula molecular CH4N2O
Fórmula lineal H2NCONH2
Cantidad 500 g
Beilstein 03, 42
Fieser 01,1262; 02,455
Índice Merck 15, 10052
Información de solubilidad 0.01% max. Insoluble Matter
Peso molecular (g/mol) 60.056
Formula Weight (peso de la fórmula) 60.06
Presión de vapor 1.25mmHg at 25°C
Porcentaje de pureza 99%
Grado Reactivo ACS
Forma física Cristales finos