Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Urea |
| Intervalo de porcentaje de ensayo | ≥99 % |
| Cantidad | 5 kg |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 60.06 |
| Grado | Reactivo ACS |
| Forma física | cristalino/a/s |