Learn More
Thermo Scientific Chemicals Urea, +99 %, para bioquímica
Código de producto. 11926921 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 kg
5 kg
Envase:
Frasco de plástico
Tambor de plástico
Tamaño de la unidad:
1 Kg
5 Kg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
11926921 5 kg Tambor de plástico 5 Kg
11916921 1 kg Frasco de plástico 1 Kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11926921 Proveedor Thermo Scientific Chemicals N.º de proveedor 434720050
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 57-13-6 | CH4N2O | 60.06 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 57-13-6
Fórmula molecular CH4N2O
Peso molecular (g/mol) 60.06
Clave InChI XSQUKJJJFZCRTK-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo carbamide, isourea, carbonyldiamide, ureophil, carbonyldiamine, carbamimidic acid, pseudourea, ureaphil, urevert, alphadrate
PubChem CID 1176
ChEBI CHEBI:48376
Nombre IUPAC urea
SMILES C(=O)(N)N
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Urea
Punto de fusión 131.0°C to 135.0°C
Nombre de nota For Biochemistry
Color Blanco
pH 7.5 to 9.5
Forma física Polvo cristalino
Cantidad 5 kg
Intervalo de porcentaje de ensayo 99+%
Fórmula lineal H2NCONH2
Índice Merck 15,10052
Información de solubilidad Solubility in water: 1080g/L (20°C). Other solubilities: soluble in alcohol, benzene, concentrated hcl, practically insoluble in chloroform and ether, soluble in methanol: 16.6 g/100 mL, soluble in ethanol: 5 g/100 mL
Formula Weight (peso de la fórmula) 60.06
Porcentaje de pureza ≥99%
Grado Bioquímica
Espectro infrarrojo Auténtico
Pérdida por secado 0.1% max.
Envase Tambor de plástico
Residuo después del encendido 0.1% max