Learn More
Urea, ≥ 99,5 %, grado de biología molecular, ultrapuro, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15845488 Tienda Thermo Scientific Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 kg
5 kg
Envase:
Frasco de plástico
Tamaño de la unidad:
1 Kg
5 Kg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
15845488 1 kg Frasco de plástico 1 Kg
15665327 5 kg Frasco de plástico 5 Kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15845488 Proveedor Thermo Scientific N.º de proveedor J75826.A1
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    122.40€
    99.65€ / 1 Kg
    Ahorro 22.75€
    18% Descuento
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
Agente caotrópico utilizado en la desnaturalización de la electroforesis en gel de poliacrilamida. Cuando la urea 8 M no esté suficientemente desnaturalizante, podrá incluirse el 40 % de formamida.
  • Chaotropic agent used in denaturing polyacrylamide gel electrophoresis.
  • When 8M urea is not sufficiently denaturing, 40% formamide may be included.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 57-13-6
Fórmula molecular CH4N2O
Peso molecular (g/mol) 60.056
Número MDL MFCD00008022
Clave InChI XSQUKJJJFZCRTK-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo carbamide, isourea, carbonyldiamide, ureophil, carbonyldiamine, carbamimidic acid, pseudourea, ureaphil, urevert, alphadrate
PubChem CID 1176
ChEBI CHEBI:48376
Nombre IUPAC urea
SMILES C(=O)(N)N
Tekniske data
Nombre del producto químico o material Urea
Punto de fusión 132°C to 135°C
Densidad 1.335
Envase Frasco de plástico
Fórmula lineal NH2CONH2
Cantidad 1 kg
Beilstein 635724
Gravedad específica 1.335
Formula Weight (peso de la fórmula) 60.06
Porcentaje de pureza ≥99.5%
Grado Biología molecular
Forma física Polvo cristalino
Vis mere Vis mindre
RUO – Research Use Only
Produkttitel
Vælg et problem
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.