Learn More
Thermo Scientific Chemicals Urea, 99,5 %, para biología molecular, sin ADNasas, ARNasas ni proteasas
Código de producto. 10366311 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 kg
5 kg
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
1 Kg
5 KG
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10366311 1 kg Frasco de vidrio 1 Kg
10543704 5 kg Frasco de vidrio 5 KG
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10366311 Proveedor Thermo Scientific Chemicals N.º de proveedor 327380010
Solicitar formato a granel o personalizado
Edge
CAS: 57-13-6 | CH4N2O | 60.06 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 57-13-6
Fórmula molecular CH4N2O
Peso molecular (g/mol) 60.06
Número MDL MFCD00008022
Clave InChI XSQUKJJJFZCRTK-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo carbamide, isourea, carbonyldiamide, ureophil, carbonyldiamine, carbamimidic acid, pseudourea, ureaphil, urevert, alphadrate
PubChem CID 1176
ChEBI CHEBI:48376
Nombre IUPAC urea
SMILES C(=O)(N)N
Specifications
Nombre del producto químico o material Urea
Nombre de nota DNAse, RNAse and Protease Free
Absorbancia (8M in H2O), (8 M in H2O) at 0nm, 0.05 max. at 260nm, 0.05 max. at 280nm
Punto de fusión 131.0°C to 135.0°C
Color Blanco
Intervalo de porcentaje de ensayo 99.5% min
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal H2NCONH2
Cantidad 1 kg
Beilstein 03, 42
Fieser 01,1262; 02,455
Índice Merck 15, 10052
Información de solubilidad Solubility in water: 1080g/L (20°C). Other solubilities: soluble in alcohol, benzene, concentrated hcl, practically insoluble in chloroform and ether, soluble in methanol: 16.6 g/100 mL, soluble in ethanol: 5 g/100 mL
Formula Weight (peso de la fórmula) 60.06
Porcentaje de pureza 99.5%
Grado Biología molecular
Forma física Sólido